missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Vaccinia Virus B5 Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus B5 in Virus samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vaccinia Virus B5 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | FITC |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | OPG190, PS/HR |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia virus B5 (Copenhagen) (Uniprot#: P21115; Tyr18-His279) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?