Learn More
Vaccinia Virus B5 Antibody [DyLight 405] - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Código de producto. 30281775 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30281775 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30281775 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343777V
Rabbit Polyclonal Antibody
Vaccinia Virus B5 Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus B5 in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vaccinia Virus B5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen OPG190, PS/HR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia virus B5 (Copenhagen) (Uniprot#: P21115; Tyr18-His279)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG