Learn More
Vaccinia Virus A33R Antibody [Janelia Fluor™ 525] - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Código de producto. 30281796 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30281796 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30281796 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343778JF525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
Vaccinia Virus A33R Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus A33R in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno Vaccinia Virus A33R
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 525
Dilución ELISA
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen OPG161
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia Virus A33R (Copenhagen) (Uniprot#: P68616; Val57-Asn185).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.