Learn More
Vaccinia Virus A27L Antibody [Janelia Fluor™ 525] - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Código de producto. 30281732 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30281732 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30281732
Marca: Novus Biologicals NBP343776JF525
Rabbit Polyclonal Antibody
Vaccinia Virus A27L Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus A27L in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vaccinia Virus A27L
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 525
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen OPG154
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia virus A27L (Copenhagen) (Uniprot#: P20535; Met1-Glu110)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG