Descripción
V2 Vasopressin R/AVPR2 Polyclonal antibody specifically detects V2 Vasopressin R/AVPR2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | V2 Vasopressin R/AVPR2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | ADHRMGC138386, Antidiuretic hormone receptor, arginine vasopressin receptor 2, AVPR V2, DI1, DIR3, DIRNDI, Renal-type arginine vasopressin receptor, V2RMGC126533, vasopressin V2 receptor |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 232-371 of human AVPR2 (NP_000045.1). IHASLVPGPSERPGGRRRGRRTGSPGEGAHVSAAVAKTVRMTLVIVVVYVLCWAPFFLVQLWAAWDPEAPLEGAPFVLLMLLASLNSCTNPWIYASFSSSVSSELRSLLCCARGRTPPSLGPQDESCTTASSSLAKDTSS |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |