missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uzansertib phosphate, MedChemExpress

Código de producto. 16480017
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480017

Marca: Medchem Express HY101870B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Uzansertib (INCB053914) phosphate is an orally active, ATP-competitive pan-PIM kinase inhibitor with IC50s of 0.24 nM, 30 nM, 0.12 nM for PIM1, PIM2, PIM3, respectively. Uzansertib phosphate has broad anti-proliferative activity against a variety of hematologic tumor cell lines.

Uzansertib (INCB053914) phosphate is an orally active, ATP-competitive pan-PIM kinase inhibitor with IC50s of 0.24 nM, 30 nM, 0.12 nM for PIM1, PIM2, PIM3, respectively. Uzansertib phosphate has broad anti-proliferative activity against a variety of hematologic tumor cell lines.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Uzansertib phosphate
CAS 2088852-47-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29F3N5O7P
Cantidad 50 mg
Sinónimo INCB053914 phosphate
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (8.18 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=NC(C2=C(F)C=CC=C2F)=C(F)C=C1)NC3=CN=C4C(CC[C@H]4O)=C3N5C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](C)C5.OP(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 611.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 611.51
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado