Learn More
UVSSA Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200059114 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18615047 100 μg 100 microlitros
18677407 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18615047
Marca: Novus Biologicals NBP306046100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
UVSSA Polyclonal antibody specifically detects UVSSA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno UVSSA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen hypothetical protein LOC57654, KIAA1530, MGC117169
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UVSSA fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57654
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG