missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UVRAG Antibody (953035) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18587367 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587367 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587367 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9180W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

UVRAG Monoclonal antibody specifically detects UVRAG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UVRAG
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 953035
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen beclin 1 binding protein, DHTX, disrupted in heterotaxy, p63, UV radiation resistance associated gene, UV radiation resistance-associated gene protein, VPS38
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human UVRAG synthetic peptide corresponding to sequences between amino acids 260-360, Accession # Q9P2Y5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Signaling, Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7405
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.