Learn More
Cytiva Monitor UVis-920
Código de producto. 11380192 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
11380192 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11380192 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 11000754
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El uso de distintos filtros permite que el monitor cubra longitudes de onda de entre 200 nm y 700 nm sin cambiar la lámpara. El Monitor UVis-920 Cytiva es un monitor UV de alta precisión, independiente y multiusos que permite detectar la absorbancia UV/Vis de forma eficaz, estable y fiable.
Monitor UVIs-920 es un monitor UV de alta precisión, independiente y multiusos. Los filtros premontados con soportes se colocan con solo pulsar un botón. Se pueden conseguir otras longitudes de onda si se utiliza un filtro apropiado montado en un portafiltro vacío.
La fibra óptica, junto con las configuraciones de celda de flujo, ofrece un amplio rango de flujo que se adapta a una gran variedad de aplicaciones, al tiempo que proporciona una excelente acceso a la celda de flujo.
  • Detección de alta precisión de la absorbancia UV/Vis en un amplio rango de flujo
  • Fácil de usar: cambie la longitud de onda mediante con el botón del filtro sin necesidad de cambiar la lámpara
  • El monitor independiente se controla desde el dial y la pantalla ubicados en el instrumento
  • Reduce el ensanchamiento de banda y permite conseguir una buena relación señal-ruido
  • Tamaño reducido: 160 × 250 × 200 mm (An × P × Al)
  • Bajo nivel de ruido (< 2 × 10-4 AU a 280 nm) y baja deriva térmica (≤ 2 × 10-4 AU/h)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Monitor UVis-920
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Para utilizar con (aplicación) Detección de absorbancia UV/Vis en longitudes de onda de los 200 a los 700 nm
Modelo UVis-920
Cantidad de embalaje 1 unidad
Incluye Filtro y celda de flujo no incluidos
Anchura global (métrico) 160 mm
Presión 290 psi