Learn More
Cytiva Celda de flujo UV ÅKTApilot
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
UVis-920
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Monitor UVIs-920 es un monitor UV de alta precisión, independiente y multiusos. El uso de distintos filtros permite que el monitor cubra las longitudes de onda de 200 nm a 700 nm sin cambiar la lámpara Los filtros premontados con soportes se colocan con solo pulsar un botón. Se pueden conseguir otras longitudes de onda si se utiliza un filtro apropiado montado en un portafiltro vacío. La fibra óptica, junto con las configuraciones de celda de flujo, ofrece un amplio rango de flujo que se adapta a una gran variedad de aplicaciones, al tiempo que proporciona una excelente acceso a la celda de flujo. Esto permite colocar las columnas cerca de la celda de flujo, lo que reduce el ensanchamiento de la banda y proporciona una alta relación señal-ruido. Esta característica, junto con un bajo nivel de ruido y una baja deriva térmica, permitirá una detección de absorbancia UV/Vis sensible, estable y fiable. La celda de flujo UV ÅKTApilot también se puede utilizar con el modelo de espectrofotometría UVis-920.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | UVis-920 |
| Tipo | Celda de flujo UV ÄKTApilot |
| Incluye | Fibra óptica |
| Cantidad | 1 unidad |