missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP7 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18746161 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18746161 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18746161 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100513R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

USP7 Polyclonal antibody specifically detects USP7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP7
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 7, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, HAUSPTEF1, Herpes virus-associated ubiquitin-specific protease, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7, ubiquitin specific peptidase 7 (herpes virus-associated), ubiquitin specific protease 7 (herpes virus-associated), Ubiquitin thioesterase 7, Ubiquitin-specific-processing protease 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 1 and 50 of human Ubiquitin Specific Peptidase 7 using the numbering given in entry NP_003461.1 (GeneID 7874).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, DNA Repair, Neuroscience, Stem Cell Markers, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7874
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.