Learn More
USP54 Antibody (OTI1G6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18189297 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18189297 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18189297
Marca: Novus Biologicals NBP245403
Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
USP54 Monoclonal specifically detects USP54 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno USP54
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Formulación PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen bA137L10.3, bA137L10.4, C10orf29, USP54 ubiquitin specific peptidase 54
Símbolos de los genes USP54
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 358-700 of human USP54 (NP_689799) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 159195
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only