missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP46 Antibody (CL0363), Novus Biologicals™

Código de producto. 18673119 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18673119 25 μL 25 microlitros
18676847 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18673119 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP25292325ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

USP46 Monoclonal antibody specifically detects USP46 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP46
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon CL0363
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Knockdown Validated
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 46, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ11850, FLJ12552, FLJ14283, FLJ39393, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 46, ubiquitin specific peptidase 46, ubiquitin specific protease 46, ubiquitin thioesterase 46, Ubiquitin thiolesterase 46, Ubiquitin-specific-processing protease 46
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LFDNYMQQDAHEFLNYLLNTIADILQEEKKQEKQNGKLKNGNMNEPAENNKPELTWVHEIFQGTLTNETRCLNCETVSSKDEDFLDLSVDVEQN
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64854
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.