missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP25 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18239357 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18239357 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18239357 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP282051DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

USP25 Polyclonal antibody specifically detects USP25 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP25
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 25, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 25, ubiquitin specific peptidase 25, ubiquitin specific protease USP2510USP21ubiquitin specific protease 25, ubiquitin thioesterase 25, Ubiquitin thiolesterase 25, ubiquitin-specific processing protease 25, Ubiquitin-specific-processing protease 25, USP on chromosome 21
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno USP25 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human USP25. The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of USP25. Amino Acid Squence: IPSQTLPSTTEQQGALS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29761
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.