missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP24 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18005464 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18005464 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18005464

Marca: Novus Biologicals NB10040830B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

USP24 Polyclonal specifically detects USP24 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno USP24
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 24, EC 3.4.19.12, FLJ31309, KIAA1057ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 24, ubiquitin specific peptidase 24, ubiquitin specific protease 24, ubiquitin thioesterase 24, Ubiquitin thiolesterase 24, ubiquitin-specific processing protease 24, Ubiquitin-specific-processing protease 24
Símbolos de los genes USP24
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 2410 and the C-terminus (residue 2460) of human Ubiquitin Specific Peptidase 24 using the numbering given in entry XP_371254.5 (GeneID 23358).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23358
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.