Learn More
USP15 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18584150 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18584150 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18584150
Marca: Novus Biologicals NB11040690B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
USP15 Polyclonal antibody specifically detects USP15 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno USP15
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 15, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, KIAA0529ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 15, MGC131982, MGC149838, MGC74854, ubiquitin specific peptidase 15, ubiquitin specific protease 15, ubiquitin thioesterase 15, Ubiquitin thiolesterase 15, Ubiquitin-specific-processing protease 15, unph-2, UNPH4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 960 and the C-terminus of human Ubiquitin Specific Peptidase 15 (AAD41086.1).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9958
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.