missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP13 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586423 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18586423 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18586423

Marca: Novus Biologicals NBP146203B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

USP13 Polyclonal antibody specifically detects USP13 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP13
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 13, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, Isopeptidase T-3, ISOT-3, ISOT3IsoT-3, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 13, ubiquitin specific peptidase 13 (isopeptidase T-3), ubiquitin specific protease 13 (isopeptidase T-3), ubiquitin thioesterase 13, Ubiquitin thiolesterase 13, Ubiquitin-specific-processing protease 13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 175 and 225 of human Ubiquitin Specific Peptidase 13 using the numbering given in entry NP_003931.2 (GeneID 8975).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8975
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.