missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP12 Antibody (OTI1E3), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18107255 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18107255 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18107255

Marca: Novus Biologicals NBP274801AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

USP12 Monoclonal specifically detects USP12 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E3
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 12, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, UBH1ubiquitin specific protease 12, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 12, ubiquitin specific peptidase 12, ubiquitin specific protease 12 like 1, ubiquitin thioesterase 12, Ubiquitin thiolesterase 12, Ubiquitin-hydrolyzing enzyme 1, Ubiquitin-specific-processing protease 12, USP12L1
Símbolos de los genes USP12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 61-251 of human USP12 (NP_872294) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 219333.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.