missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP10 Antibody (OTI2E1), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18181226 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18181226 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18181226 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274798AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

USP10 Monoclonal specifically detects USP10 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP10
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E1
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockout Validated
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 10, EC 3.4.19.12, KIAA0190MGC2621, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 10, ubiquitin specific peptidase 10, ubiquitin specific protease 10, ubiquitin thioesterase 10, Ubiquitin thiolesterase 10, Ubiquitin-specific-processing protease 10, UBPO
Símbolos de los genes USP10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human USP10 (NP_005144) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9100.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.