missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP10 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18470581 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18470581 25 μL 25 microlitros
18459220 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18470581 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP18302925ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

USP10 Polyclonal antibody specifically detects USP10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP10
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000, Knockdown Validated
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 10, EC 3.4.19.12, KIAA0190MGC2621, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 10, ubiquitin specific peptidase 10, ubiquitin specific protease 10, ubiquitin thioesterase 10, Ubiquitin thiolesterase 10, Ubiquitin-specific-processing protease 10, UBPO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: KITPDGITKEASYGSIDCQYPGSALALDGSSNVEAEVLENDGVSGGLGQRERKKKKKRPPGYYSYLKDGGDDSISTEALVNGHANSAVPNSVSAEDAEFMGDMPPPLTPRTCNSPQNSTDS
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9100
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.