Learn More
Hirschmann™ Certificado de calibración USP
Descripción
- Certificado de calibración USP individual
- Marcas con ID de instrumento
- El certificado de calidad y el instrumento están equipados con un número de serie individual
- El certificado proporciona la siguiente información: el volumen nominal, la tolerancia prescrita según USP, el volumen realmente determinado del instrumento y la incertidumbre de la medición
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Instrumental de vidrio volumétrico, clase A/AS, certificado de conformidad según USP |
| Tipo de producto | Certificado USP de rendimiento |