Learn More
Thermo Scientific™ USA Standard Sieve, 80 Mesh
Brass frame and Stainless-steel mesh sieves
144.00€
Especificaciones
| Tipo | Sieve |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E11 |
| Descripción | 80 Mesh |
| Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|
11329167
|
Thermo Scientific™
039986.NR |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Brass frame, stainless steel mesh sieves meet ASTM E11 requirements and all current amendments
- Sieves are full height
- Mesh pores: 177μ ( 0.177mm )
- 3 in. diameter sieves are 1 in. deep
- 8 in. diameter sieves are 2 in. deep
- 12 in.diameter sieves are 3 in. deep
Especificaciones
| Sieve | |
| Stainless Steel | |
| ASTM E11 | |
| 80 Mesh |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Ambient temperatures