missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uroplakin Ia Antibody (UPK1A/2923), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594440 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594440 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594440 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308826AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Uroplakin Ia Monoclonal antibody specifically detects Uroplakin Ia in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Uroplakin Ia
Aplicaciones ELISA, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon UPK1A/2923
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen TSPAN21, UP1A, UPIA, UPK1A uroplakin 1A, UPKA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 114-173) of human Uroplakin Ia (UPK1A) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O00322)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11045
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.