Learn More
Uridina, ∽ 99 %, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Código de producto. p-4404575 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
11497431 5 g 5 g
11407441 10 g 10 g
11417441 25 g 25 g
11427441 100 g 100 g
4 options
Código de producto. 11497431
Marca: MP Biomedicals 0210321605
CAS 58-96-8
Fórmula molecular C9H12N2O6
Peso molecular (g/mol) 244.203
Clave InChI DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Sinónimo uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
Nombre IUPAC 1-[(3R,4S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽99%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Forma física Polvo