Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uridine |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽99% |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.2 |
| Forma física | Polvo |