missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Uridina, 99 %

Código de producto. p-3737721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091993 1 g Frasco de vidrio 1 g
10274900 25 g Frasco de vidrio 25 g
10513691 100 g Frasco de vidrio 100 g
10012783 500 g Frasco de vidrio 500 g
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10091993

Marca: Thermo Scientific Chemicals 140770010

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 58-96-8 | C9H12N2O6 | 244.2 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 58-96-8
Fórmula molecular C9H12N2O6
Peso molecular (g/mol) 244.2
Número MDL MFCD00006526
Clave InChI DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Sinónimo uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
Nombre IUPAC 1-[(3R,4S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Uridine
Absorbancia 0.72 to 0.76 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Punto de fusión 162.0°C to 170.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 31, 23
Índice Merck 15, 10062
Rotación específica + 8.40
Espectrofotometría 98% min. (lambda max. 262nm,pH 7) molar absorptivity 10100+/-2%,on dry basis
Transmitancia 95% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.