Learn More
Invitrogen™ UQCRFS1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2460)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
204.00€ - 580.00€
Especificaciones
| Antígeno | UQCRFS1 |
|---|---|
| Clon | 24GB2460 |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30275064
![]() |
Invitrogen™
MA557830 |
100 μL |
580.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30275032
|
Invitrogen™
MA557831 |
20 μL |
204.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
UQCRFS1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Component of the ubiquinol-cytochrome c reductase complex (complex III or cytochrome b-c1 complex), which is a respiratory chain that generates an electrochemical potential coupled to ATP synthesis.Especificaciones
| UQCRFS1 | |
| -20°C | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Uqcrfs1 | |
| 4430402G14Rik; 8 kDa subunit 9; AI875505; Complex III subunit 5; Complex III subunit IX; Cytochrome b-c1 complex subunit 11; Cytochrome b-c1 complex subunit 5; Cytochrome b-c1 complex subunit 9; Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske, mitochondrial; liver regeneration-related protein LRRGT00195; LRRGT00195; Rieske iron-sulfur protein; Rieske protein UQCRFS1; RIP1; RIS1; RISP; Su9; Ubiquinol-cytochrome c reductase 8 kDa protein; Ubiquinol-cytochrome c reductase iron-sulfur subunit; ubiquinol-cytochrome c reductase, Rieske iron-sulfur polypeptide 1; UQCR5; UQCRFS1 | |
| Uqcrfs1 | |
| Primary | |
| Affinity Chromatography |
| 24GB2460 | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| P20788, P47985, Q9CR68 | |
| 291103, 66694, 7386 | |
| A synthesized peptide derived from human UQCRFS1 (aa 220-274). | |
| Antibody |