Learn More
Liebherr™ Ultracongeladores verticales
Código de producto. p-7221859 Tienda Liebherr Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
477 l
700 l
Superficie (métrico):
0,995 m2
1,30 m2
Capac. viales:
máx. 26325
máx. 42768
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Superficie (métrico) Capac. viales unitSize
17260587 477 l 0,995 m2 máx. 26325 cada uno
17270587 700 l 1,30 m2 máx. 42768 cada uno
2 options
Código de producto. 17260587
Marca: Liebherr™ SUFSG5001
Los ultracongeladores verticales Liebherr™ de -86 °C garantizan un almacenamiento fiable, eficaz y seguro validado con la norma EN 60068-3. Robusto, duradero y fácil de usar con un amplio intervalo de temperatura de -40 °C a -86 °C de Liebherr, los especialistas en refrigeración.
Dos modelos disponibles para adaptarse a las necesidades de almacenamiento y especificaciones de tamaño del laboratorio
Rendimiento:
  • La experiencia en refrigeración de Liebherr garantiza que el sistema de refrigeración de 2 etapas esté bien equilibrado y cuenta con una variedad de controles de presión y temperatura para un rendimiento fiable y duradero. Versiones refrigeradas por agua disponibles para evitar la emisión de calor local
  • La junta de la puerta de múltiples cámaras reduce tanto el consumo de energía como la condensación alrededor de la puerta
Sostenibilidad:
  • Los ultracongeladores Liebherr utilizan únicamente refrigerantes naturales que cumplen con la directiva de gases fluorados de la UE y otras normas de sostenibilidad.
  • Los ultracongeladores Liebherr tienen aislamiento de espuma de poliuretano in situ mejorado con paneles VIP de alta calidad para una máxima eficiencia energética, baja emisión de calor y excelente estabilidad de temperatura
Ventajas para el usuario:
  • Diseño exterior blanco limpio y atractivo
  • 3 estantes de acero inoxidable, regulables en altura en incrementos de 24 mm, se adaptan a todas las configuraciones de almacenamiento y permiten una utilización óptima del volumen de la cámara
  • Controles intuitivos y fáciles de usar que incluyen amplias funciones de alarma y seguridad para mayor tranquilidad Sistema de monitorización y alarma de 3 etapas
  • Apertura fácil de la puerta con válvula de alivio de presión con calefacción y manija de puerta de palanca totalmente metálica para trabajos pesados
  • Amplio intervalo de temperatura de -40 °C a -86 °C para una mayor flexibilidad para cubrir una gran variedad de necesidades del usuario
  • La cubierta de la unidad extraíble con clip proporciona un fácil acceso al filtro del condensador lavable para un mantenimiento simple
  • La bandeja de goteo de acero inoxidable incorporada en la cubierta de la unidad atrapa el agua de la cámara, lo que facilita mucho esta parte de la descongelación y la limpieza.
  • Funcionamiento silencioso y baja emisión de calor para una mayor flexibilidad de ubicación. Nivel de potencia acústica de 47 dB(A).
  • La gestión inteligente de la batería garantiza que esta esté siempre cargada y, por lo tanto, garantiza el almacenamiento de datos y la funcionalidad de alarma en caso de corte de energía.
 Exportación/seguimiento de datos:
  • Puerto USB para la exportación de datos de temperatura.
  • Interfaces para la monitorización de la temperatura externa, como la innovadora SmartMonitoring de Liebherrs: Almacenamiento en la nube alojado por Liebherr para una máxima seguridad de los datos, basado en la web y accesible desde cualquier lugar del mundo, panel de control fácil de usar con una multitud de funciones adicionales de gran utilidad, desarrollado y mantenido por el equipo de desarrollo de software interno de Liebherr.
  • 2 orificios de acceso de 28 mm para monitorización externa, ubicados en la parte superior e inferior trasera de la cámara para permitir un fácil posicionamiento de la sonda.
Especificaciones
Tipo Ultracongelador
Capacidad (imperial) 16,8 pies cúb.
Capacidad (métrico) 477 l
Intervalo de temperatura De -40 °C a 86 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura ±3,0 °C
No. of Doors 1 (2 compartimentos)
Puertas interiores 2
Lado abisagrado Bisagra derecha
Material de la cabina Acero esmaltado con epoxi
Aislamiento Espuma de poliuretano
Acabado exterior Revestimiento de pintura en polvo con alta resistencia a impactos
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001, ISO 14001, ENERGYSTAR, REACH
Modelo Vertical, SUFsg 5001
Pantalla LCD
Ruedas giratorias Parte trasera fija, giro/freno delantero
Color Blanco
Tipo de condensador Refrigerado por aire
Tipo de control Protegido mediante contraseña, digital con pantalla LCD
Puertos 2 orificios de acceso traseros de 28 mm
Línea de productos Liebherr MediLine ULT
Garantía 2 años en piezas y mano de obra
Descongelación Manual
Variación máxima a -80 ºC ±3 K
Tiempo de calentamiento de -80 ºC a -50 ºC 380 min
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 1082 x 920 x 1966 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 605 x 606 x 1300 mm
Superficie (imperial) 10,72 pies2 (3,26 m2)
Superficie (métrico) 0,995 m2
Opciones de vigilancia Monitorización inteligente analógica, Ethernet y Liebherr
Seguridad de acceso Bloqueo por llave
Salidas de datos USB, temperatura analógica de 4-20 mA
Seguridad ajustes control Controlador de seguridad independiente instalado
Sistemas de apoyo CO2 o LN2 opcional
tipo de tapón CEE 7/7
Requisitos eléctricos 120/230 V, 50 Hz, 1600 W, 10,0 A
Consumo energético 7,9 kWh/24 h
Características ecológicas Aislamiento sin CFC, refrigerantes GWP <6
Capac. viales máx. 26325
Relación vial–energía 3300 viales/kWh/24 h
Relación vial–superficie (imperial) 2450 viales/pies2
Relación vial–superficie (métrico) 26 440 viales/m2
compresor 2 etapas
Refrigerante R290/R170
Peso con embalaje (imperial) 617 lb
Peso con embalaje (métrico) 280 kg
Peso (imperial) 545 lb
Peso (métrico) 247 kg
Admite Cajas (352 x 50 mm)
Capacidad de la gradilla 16