missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uPAR Antibody (VIM-5), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200072370 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18664067 0.1 mg 0.10 miligramo
18669358 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18664067 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP3114080.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

uPAR Monoclonal antibody specifically detects uPAR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno uPAR
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon VIM-5
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen 1:100
Formulación PBS
Alias de gen CD87, CD87 antigen, Monocyte activation antigen Mo3, plasminogen activator, urokinase receptor, uPAR, U-PAR, UPARurokinase plasminogen activator surface receptor, u-plasminogen activator receptor form 2, URKRMO3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno THP-1 cells (Human acute monocytic leukaemia cells).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5329
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.