missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
uPAR Monoclonal antibody specifically detects uPAR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | uPAR |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | VIM-5 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen 1:100 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD87, CD87 antigen, Monocyte activation antigen Mo3, plasminogen activator, urokinase receptor, uPAR, U-PAR, UPARurokinase plasminogen activator surface receptor, u-plasminogen activator receptor form 2, URKRMO3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | THP-1 cells (Human acute monocytic leukaemia cells). |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?