missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uPAR Antibody (RM0143-7J34), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145091 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30145091 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30145091 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP122519CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

uPAR Monoclonal antibody specifically detects uPAR in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno uPAR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RM0143-7J34
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD87, CD87 antigen, Monocyte activation antigen Mo3, plasminogen activator, urokinase receptor, uPAR, U-PAR, UPARurokinase plasminogen activator surface receptor, u-plasminogen activator receptor form 2, URKRMO3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant protein of uPAR
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5329
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.