Learn More
unsym-Dimetiletilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736317 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10249783 25 g Frasco de vidrio 25 g
10549420 100 g Frasco de vidrio 100 g
10551774 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10249783
Marca: Thermo Scientific Acros 116200250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-00-9 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-00-9
Fórmula molecular C4H12N2
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008175
Clave InChI DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine
PubChem CID 66053
Nombre IUPAC N',N'-dimetiletano-1,2-diamina
SMILES CN(C)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material unsym-Dimethylethylenediamine
Punto de fusión -70°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 105.5°C to 107°C
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4255 to 1.4275
Cantidad 25 g
Beilstein 04, II, 690
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • unsym-Dimethylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.