Learn More
SCAT™ Universal Waste Hub Jan
Código de producto. 17608706 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Tamaño de rosca:
B 53
B 63
B 83
GL 45
GL 60/61
S 50
S 51
S 55
S 60/61
S 65
S 70/71
S 90
S 95
Incluye:
1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA)
Cable de toma a tierra, embudo de seguridad con control mecánico, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535)
Embudo de seguridad, 4 tapones obturadores de PFA (1,6/2,3/3,2 mm de DE), 3 tapones obturadores de PTFE (3 x 5 a 11,5 mm de DI), filtro de escape M, protección contra salpicaduras, indicador de cambio, control de nivel mecánico, flotador de 190 mm, cable de conexión a tierra
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de rosca Incluye unitSize
17608706 Negro S 60/61 Cable de toma a tierra, embudo de seguridad con control mecánico, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17152072 Negro GL 45 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17162072 Negro GL 60/61 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17099703 Azul B 53 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17029713 Azul B 63 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17059713 Azul B 83 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17069703 Azul GL 45 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17079703 Azul S 50 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17089703 Azul S 51 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17009713 Azul S 55 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17039713 Azul S 65 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17069713 Azul S 90 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17079713 Azul S 95 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17019713 Azul S 60/61 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17049713 Azul S 70/71 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17878743 Azul S 60/61 Embudo de seguridad, 4 tapones obturadores de PFA (1,6/2,3/3,2 mm de DE), 3 tapones obturadores de PTFE (3 x 5 a 11,5 mm de DI), filtro de escape M, protección contra salpicaduras, indicador de cambio, control de nivel mecánico, flotador de 190 mm, cable de conexión a tierra cada uno
16 options
Código de producto. 17608706
Marca: SCAT™ 420160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El innovador concentrador de residuos universal Jan es una solución inteligente todo en uno para los residuos líquidos, y es un nuevo desarrollo de SCAT Europe. Ningún otro mercado de productos para soluciones de eliminación ofrece posibilidades más innovadoras en torno a los sistemas de HPLC.
The unique multi-talent SCAT™ Universal Waste Hub 'Jan' for liquid waste disposal is a new development from SCAT™ Europe, a leading premium manufacturer for lab safety. No other product on the laboratory market for disposal solutions combines more innovative options for individual adaptation to changing disposal requirements around HPLC systems. A high number of clever details guarantees maximum safety compared to conventional solutions.
The material of the hopper is made of high quality HE-HD and is designed for long lasting use and resistant to all common chemicals used in labs. The hinge on the funnel lid is made of stainless steel and has optimal protection against corrosion. The satellite itself is made of PTFE material and ensures high stability of the entire housing. The additional dirt-sieve catches magnetic stirrers, as well as larger dirt particles. Laboratory bottles may easily be placed upon it, for rinsing purposes. The sieve can be removed for cleaning. The mesh size has been optimized and ensures for a swift throughflow of solvent. The tab with grip on the funnel lid ensures easy and convenient handling. The click closure with integrated sealing ring, prevent air pollution by uncontrolled escaping vapors. To avoid overpressure in the disposal container, the SCAT™ Universal Waste Hub 'Jan' has a connection for an original SCAT™ exhaust air filter, which is already included in the delivery. For explosive environments, two electrically conductive versions of the SCAT™ Universal Waste Hub are available that prevent sparking by using a ground cable.
All connections on the satellite are precisely processed and arranged in a very easy-to-use manner. The satellite can be securely screwed onto the disposal container and at the same time remains variably rotatable. The satellite remains flexibly usable and prevents the connected hoses from twisting. With an availability of 10 different thread sizes, all types of waste containers can be connected. Even very rare thread sizes can be connected by using optionally available adapters. The design of the Waste Hub is modern and equally appealing. The shapes of the housing and the components are ergonomically designed and have a high usability. The huge range of accessories covers all eventualities and guarantees always the right configuration of the hub.
  • Includes 1 Exhaust Filter (Size M, Polypropylene), 3 Tubes Connector (5 to 11.5 mm OD, Thread NPT 1/8 in., Polypropylene), 3 Blind Plugs (Thread NPT 1/8 in., PTFE), 1 Blind Plug (Thread GL 14, PTFE), 4 Blind Plugs (Thread UNF 1/4 in., PFA), 4 Fittings (3.2 mm ID, Thread UNF 1/4 in., PFA), 4 Fittings (2.3 mm ID, Thread UNF 1/4 in., PFA), 4 Fittings (1.6 mm ID, Thread UNF 1/4 in., PFA)
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Liquid Waste Disposal
Para utilizar con (equipo) HPLC and UHPLC Systems
Tipo Disposal Unit
Canales de disolventes 7
Material HDPE-EC
Incluye Cable de toma a tierra, embudo de seguridad con control mecánico, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535)
Cantidad 1 Set
Color Negro
Tamaño de rosca S 60/61