Learn More
SCAT™ Universal Waste Hub Jan
Código de producto. 17162072 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Tamaño de rosca:
B 53
B 63
B 83
GL 45
GL 60/61
S 50
S 51
S 55
S 60/61
S 65
S 70/71
S 90
S 95
Incluye:
1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA)
Cable de toma a tierra, embudo de seguridad con control mecánico, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535)
Embudo de seguridad, 4 tapones obturadores de PFA (1,6/2,3/3,2 mm de DE), 3 tapones obturadores de PTFE (3 x 5 a 11,5 mm de DI), filtro de escape M, protección contra salpicaduras, indicador de cambio, control de nivel mecánico, flotador de 190 mm, cable de conexión a tierra
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de rosca Incluye unitSize
17162072 Negro GL 60/61 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17152072 Negro GL 45 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17608706 Negro S 60/61 Cable de toma a tierra, embudo de seguridad con control mecánico, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17099703 Azul B 53 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17029713 Azul B 63 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17059713 Azul B 83 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17069703 Azul GL 45 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17079703 Azul S 50 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17089703 Azul S 51 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17009713 Azul S 55 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17039713 Azul S 65 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17069713 Azul S 90 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17079713 Azul S 95 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17019713 Azul S 60/61 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17049713 Azul S 70/71 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) cada uno
17878743 Azul S 60/61 Embudo de seguridad, 4 tapones obturadores de PFA (1,6/2,3/3,2 mm de DE), 3 tapones obturadores de PTFE (3 x 5 a 11,5 mm de DI), filtro de escape M, protección contra salpicaduras, indicador de cambio, control de nivel mecánico, flotador de 190 mm, cable de conexión a tierra cada uno
16 missing translation for 'options'
Código de producto. 17162072
missing translation for 'mfr': SCAT™ 420060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El innovador concentrador de residuos universal Jan es una solución inteligente todo en uno para los residuos líquidos, y es un nuevo desarrollo de SCAT Europe. Ningún otro mercado de productos para soluciones de eliminación ofrece posibilidades más innovadoras en torno a los sistemas de HPLC.
El exclusivo concentrador universal de residuos SCAT de múltiples talentos «Jan» para la eliminación de residuos líquidos es un nuevo desarrollo de SCAT Europe, un fabricante líder de primera calidad para la seguridad de los laboratorios. Ningún otro producto del mercado de laboratorios para soluciones de eliminación combina opciones más innovadoras para la adaptación individual a los requisitos de eliminación cambiantes en torno a los sistemas de HPLC. Un gran número de detalles inteligentes garantizan la máxima seguridad en comparación con las soluciones convencionales.
El material de la tolva está fabricado con HE-HD de alta calidad y está diseñado para un uso duradero y resistente a todos los productos químicos comunes utilizados en los laboratorios. La bisagra de la tapa del embudo está fabricada en acero inoxidable y tiene una protección óptima contra la corrosión. El propio satélite está fabricado con material de PTFE y garantiza una alta estabilidad de toda la carcasa. El tamiz de suciedad adicional atrapa los agitadores magnéticos, así como las partículas de suciedad más grandes. Los frascos de laboratorio se pueden colocar fácilmente sobre él, para enjuagarlos. El tamiz se puede retirar para limpiarlo. El tamaño de la malla se ha optimizado y garantiza un rápido flujo de disolvente. La lengüeta con agarre en la tapa del embudo garantiza una un manejo fácil y cómodo. El cierre de clic con anillo de sellado integrado evita la contaminación del aire por los vapores que escapan sin control. Para evitar la sobrepresión en el contenedor de residuos, el concentrador de residuos universal SCAT “Jan” tiene una conexión para un filtro de aire de escape SCAT original, que ya está incluido en la entrega. Para entornos explosivos, hay disponibles dos versiones eléctricamente conductoras del concentrador de residuos universal SCAT que evitan las chispas mediante un cable de tierra.
Todas las conexiones del satélite se procesan y organizan con precisión de forma muy fácil de usar. El satélite se puede atornillar de forma segura en el contenedor de residuos y al mismo tiempo se puede girar de forma variable. El satélite es flexible y evita que las mangueras conectadas se doblen. Con una disponibilidad de 10 tamaños de rosca diferentes, se pueden conectar todos los tipos de contenedores de residuos. Incluso los tamaños de rosca muy raros se pueden conectar mediante adaptadores disponibles de forma opcional. El diseño del concentrador de residuos universal “Jan” es moderno e igualmente atractivo. Las formas de la carcasa y los componentes están diseñados ergonómicamente y son muy fáciles de usar. La amplia gama de accesorios cubre todas las eventualidades y garantiza siempre la correcta configuración del concentrador.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Liquid Waste Disposal
Para utilizar con (equipo) Sistemas de HPLC/UHPLC
Tipo Eliminación de residuos líquidos
Canales de disolventes 7
Material HDPE-EC, PTFE, PFA
Incluye 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA)
Cantidad 1 conjunto
Color Negro
Tamaño de rosca GL 60/61