Learn More
Contec™ Cubos de repuesto universales
Código de producto. 13436868 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Rojo
Capacidad (métrico):
20 L
20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Capacidad (métrico) unitSize
13436868 Gris 20 l cada uno
16635672 Rojo 20 L cada uno
15332174 Azul 20 L cada uno
3 options
Código de producto. 13436868
Marca: Contec™ UBKT0004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con un exclusivo de plástico de copolímero de polipropileno que es duradero y ligero. Los cestillos de repuesto universales Contec™ están codificados por colores para facilitar la identificación de los residuos en una solución fresca.
  • Diseñados para el sistema de cestillos dobles de acero inoxidable y polipropileno Contec™
  • Compatibles con todas las soluciones desinfectantes y la mayoría de los disolventes comunes
  • Totalmente esterilizables en autoclave a 121 °C durante 30 minutos
  • Intercambiables
  • Capacidad: 20 l (5 gal) o 25 l (6.5 gal)
  • El carro se vende por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 20 l
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5 gal
Color Gris
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para laboratorios farmacéuticos, dispositivos médicos, fabricación de equipos de biotecnología, ciencias de la vida y salas limpias de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Para fregonas QuickTask™, fregonas Edgeless™, fregonas VertiKlean™ y VertiKlean™ MAX™, con numerosos tipos de carros y escurridores