Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal
Código de producto. 15515679 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
6,5 a 10
De 0.5 a 5
De 0.5 a 5.5
De 1 a 11
De 1 a 14
De 4 a 7
De 5 a 9
De 9 a 13
Formato:
Rollo
Tubo
Longitud (métrico):
5 m
50 mm
50 mm
5 m
Cantidad:
1 rollo
10 paquetes
4 rollos
Paq. de 10
Paquete de 10
Unit Size:
cada uno
paquete de 4
Product Code. Intervalo de pH Formato Longitud (métrico) Cantidad unitSize
15515679 De 1 a 14 Rollo 5 m 4 rollos paquete de 4
11517392 De 0.5 a 5.5 Rollo 5 m 4 rollos paquete de 4
11793554 De 0.5 a 5 Rollo 5 m 1 rollo cada uno
12375368 De 0.5 a 5 Tubo 50 mm 10 paquetes cada uno
15585669 De 1 a 11 Rollo 5 m 1 rollo cada uno
12345378 De 1 a 11 Tubo 50 mm Paquete de 10 cada uno
15505679 De 1 a 14 Rollo 5 m 1 rollo cada uno
11527392 De 4 a 7 Rollo 5 m 4 rollos paquete de 4
12385368 De 5 a 9 Tubo 50 mm Paq. de 10 cada uno
12395368 6,5 a 10 Tubo 50 mm Paquete de 10 cada uno
11557392 De 9 a 13 Rollo 5 m 4 rollos paquete de 4
11713564 De 9 a 13 Rollo 5 m 1 rollo cada uno
12305378 De 9 a 13 Tubo 50 mm Paquete de 10 cada uno
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15515679
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Proporciona lecturas rápidas y precisas. El papel indicador de pH universal Fisherbrand™ incluye una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
  • Papel filtro humedecido con uno o varios indicadores coloreados de pH
  • Disponible en una variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
  • La tabla de referencia muestra los cambios de color en los pasos del pH2
Specifications
Intervalo de pH De 1 a 14
Formato Rollo
Cantidad 4 rollos
Tipo Grado 911
Longitud (métrico) 5 m
Anchura (métrico) 7 mm