Description
- Papel filtro humedecido con uno o varios indicadores coloreados de pH
- Disponible en una variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
- La tabla de referencia muestra los cambios de color en los pasos del pH2
Specifications
Specifications
| Intervalo de pH | De 1 a 14 |
| Formato | Rollo |
| Cantidad | 1 rollo |
| Tipo | Grado 911 |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Anchura (métrico) | 10 mm |