Descripción
- Papel filtro humedecido con uno o varios indicadores coloreados de pH
- Disponible en una variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
- La tabla de referencia muestra los cambios de color en los pasos del pH2
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | De 5 a 9 |
| Formato | Tubo |
| Cantidad | Paq. de 10 |
| Tipo | Grado 911 |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Anchura (métrico) | 10 mm |