Descripción
- Proporciona lecturas rápidas y precisas
- Incluye una escala de colores impresa en la cubierta para una mayor comodidad
Aplicaciones:
- Se utiliza para el análisis general en laboratorios escolares de química
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | De 9 a 13 |
| Formato | Tubo |
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Tipo | Papel indicador de pH universal |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Anchura (métrico) | 10 mm |