Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 1 a 11
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- Papel filtro humedecido con uno o varios indicadores coloreados de pH
- Gama económica de pH de 0 a 14
- Disponible en una variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
- La tabla de referencia muestra los cambios de color en los pasos del pH2
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | De 1 a 11 |
| Formato | Rollo |
| Cantidad | 4 rollos |
| Tipo | Grado 911 |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Anchura (métrico) | 7 mm |