Learn More
3M™ Bayetas de microfibra universales, serie 14
Descripción
- Paño muy versátil y reutilizable
- Diseñadas para atrapar y eliminar simultáneamente el polvo, la suciedad, las huellas dactilares y la humedad de una gran variedad de superficies
- A diferencia de las bayetas convencionales, las fibras en forma de cinta penetran profundamente en las irregularidades de la superficie donde se esconden la suciedad, la grasa y los microorganismos
- Se pueden lavar a máquina hasta 90 °C.
- Resisten hasta 300 ciclos de lavado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de limpieza |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Anchura (métrico) | 400 mm |
| Material | Microfibra |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 400 x 400 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de superficies comunes |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Instrucciones de cuidado | Se pueden lavar a máquina |