Learn More
3M™ Bayetas de microfibra universales, serie 14
Código de producto. 17158610
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Cantidad de embalaje:
10/paq.
100/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 12
Código de producto. Color Cantidad de embalaje unitSize
17158610 Verde 100/paq. paquete de 12
17198600 Azul 10/paq. paquete de 100
17128610 Azul 100/paq. paquete de 12
17118610 Verde 10/paq. paquete de 100
17168610 Rojo 10/paq. paquete de 100
17138610 Rojo 100/paq. paquete de 12
17108610 Amarillo 10/paq. paquete de 100
17148610 Amarillo 100/paq. paquete de 12
8 options
Código de producto. 17158610
Marca: 3M™ 7000061673
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adecuadas para su uso en hospitales, restaurantes, oficinas y baños
  • Paño muy versátil y reutilizable
  • Diseñadas para atrapar y eliminar simultáneamente el polvo, la suciedad, las huellas dactilares y la humedad de una gran variedad de superficies
  • A diferencia de las bayetas convencionales, las fibras en forma de cinta penetran profundamente en las irregularidades de la superficie donde se esconden la suciedad, la grasa y los microorganismos
  • Se pueden lavar a máquina hasta 90 °C.
  • Resisten hasta 300 ciclos de lavado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño de limpieza
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Material Microfibra
Color Verde
Dimensiones (L x An) 400 x 400 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies comunes
Cantidad de embalaje 100/paq.
Instrucciones de cuidado Se pueden lavar a máquina