missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UNG Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30026894 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30026894 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30026894 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP149985APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UNG Polyclonal antibody specifically detects UNG in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation (Negative), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UNG
Aplicaciones Western Blot, KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation (Negative), Knockdown Validated
Formulación PBS
Alias de gen DGUEC 3.2.2, HIGM4EC 3.2.2.27, UDGDKFZp781L1143, UNG15, UNG1uracil-DNA glycosylase 1, uracil-DNA glycosylase 2, UNG2, uracil-DNA glycosylase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 263 and 313 of human Uracil-DNA Glycosylase using the numbering given in entry NP_550433.1 (GeneID 7374).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7374
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.