Learn More
BICASA Armario con cajones tipo bajo mostrador con ruedas
Código de producto. p-200080445 Tienda BICASA Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Antracita
Azul
Gris claro
Rojo
Dimensiones (Pr x An x Al):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
30057571 Gris claro 600 x (500 + 20) x 630 mm cada uno
30057583 Antracita 600 x (500 + 20) x 630 mm cada uno
30057581 Azul 600 x (500 + 20) x 630 mm cada uno
30057610 Rojo 600 x (500 + 20) x 630 mm cada uno
30057561 Gris claro 600 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057562 Antracita 600 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057566 Azul 600 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057589 Rojo 600 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057601 Gris claro 900 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057599 Antracita 900 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057579 Azul 900 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057563 Rojo 900 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
12 options
Código de producto. 30057571
Marca: BICASA TN.DW.0600.630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Undercounter Drawer Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body and drawers with soft closing and single lock.
  • Undercounter cabinets on casters
  • Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height mm 100
  • Central locking system as standard
  • Anti-tilt safety system to open only one drawer at a time
  • Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
Especificaciones
Tipo de producto Mobile Storage Cabinet
Color Gris claro
Tipo de cabina Underbench cabinet
Dimensiones (Pr x An x Al) 600 x (500 + 20) x 630 mm
N.º de puertas 1
N.º de cajones 3
Anchura (imperial) 23.6 in.
Anchura (métrico) 600 mm
Con ruedas giratorias Sí
Material Melamine