Description
- Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
- Certificación/cumplimiento EN 16121:2017
- Base de estructura metálica con 4 ruedas giratorias (carcasa de poliamida y ruedas de caucho termoplástico)
- 2 con bloqueo con freno, altura 100 mm
- Puerta Apertura de 270°: bisagras con cierre automático
- Anchura del cuerpo de 500 mm + 20 mm de mango de aluminio ergonómico anodizado y pintado
- Estante de chapa de acero (altura ajustable): cierre con llave opcional
- Colores de fachada disponibles: Gris, rojo, azul, antracita
Specifications
Specifications
| Color | Gris claro |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de cabina | móvil |
| Certificaciones/conformidad | EN 16121 |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 600 x 520 x 630 mm |
| Tipo de puerta | Sólido |
| Lado abisagrado | Sujetar con |
| N.º de puertas | 1 |
| N.º de estantes | 1 |
| Tipo de rueda | 4 ruedas giratorias de plástico, 2 con freno bloqueable |
| Show More |