Learn More
BICASA Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
Tienda BICASA Productos
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
600 x 520 x 630 mm
600 x 520 x 760 mm
900 x 520 x 760 mm
1200 x 520 x 760 mm
N.º de puertas:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
- Certificación/cumplimiento EN 16121:2017
- Base de estructura metálica con 4 ruedas giratorias (carcasa de poliamida y ruedas de caucho termoplástico)
- 2 con bloqueo con freno, altura 100 mm
- Puerta Apertura de 270°: bisagras con cierre automático
- Anchura del cuerpo de 500 mm + 20 mm de mango de aluminio ergonómico anodizado y pintado
- Estante de chapa de acero (altura ajustable): cierre con llave opcional
- Colores de fachada disponibles: Gris, rojo, azul, antracita
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de cabina | móvil |
| Certificaciones/conformidad | EN 16121 |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 1200 x 520 x 760 mm |
| Tipo de puerta | Sólido |
| Lado abisagrado | Izquierdo y derecho |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de estantes | 1 |
| Tipo de rueda | 4 ruedas giratorias de plástico, 2 con freno bloqueable |
| Mostrar más |