Learn More
BICASA Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
Tienda BICASA Productos
Click to view available options
Color:
Antracita
Azul
Gris claro
Rojo
Dimensiones (Pr x An x Al):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Lado abisagrado:
Derecha
Izquierda
Izquierda y derecha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Undercounter cabinets on casters
- EN 16121:2017 certified and/or complied
- Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height 100 mm
- Doors: 270° opening - Automatic hold-closing hinges
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mobile Storage Cabinet |
| Color | Gris claro |
| Tipo de cabina | Underbench cabinet |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 600 x (500 + 20) x 630 mm |
| Lado abisagrado | Derecha |
| N.º de puertas | 1 |
| N.º de cajones | None |
| Anchura (imperial) | 23.6 in. |
| Anchura (métrico) | 600 mm |
| Con ruedas giratorias | Sí |
| Mostrar más |