Learn More
BICASA Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
Código de producto. 30057611 Tienda BICASA Productos
Click to view available options
Color:
Antracita
Azul
Gris claro
Rojo
Dimensiones (Pr x An x Al):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Lado abisagrado:
Derecha
Izquierda
Izquierda y derecha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30057611
Marca: BICASA TN.DR.0600.760B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Undercounter Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body.
  • Undercounter cabinets on casters
  • EN 16121:2017 certified and/or complied
  • Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height 100 mm
  • Doors: 270° opening - Automatic hold-closing hinges
  • Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
Especificaciones
Tipo de producto Mobile Storage Cabinet
Color Azul
Tipo de cabina Underbench cabinet
Dimensiones (Pr x An x Al) 600 x (500 + 20) x 760 mm
Lado abisagrado Derecha
N.º de puertas 1
N.º de cajones None
Anchura (imperial) 23.6 in.
Anchura (métrico) 600 mm
Con ruedas giratorias Sí
Material Melamine