missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UNC2541, MedChemExpress

Código de producto. 16457967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457967 5 mg 5 miligramos
16463316 25 mg 25 miligramos
16461457 50 mg 50 miligramos
16455248 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457967

Marca: Medchem Express HY125510

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress UNC2541 is a potent and Mer tyrosine kinase (MerTK)-specific inhibitor, binds in the MerTK ATP pocket, with an IC50 of 4.4 nM, more selective over Axl, Tyro3 and Flt3. UNC2541 inhibits phosphorylated MerTK (pMerTK; EC50, 510 nM).

UNC2541 is a potent and Mer tyrosine kinase (MerTK)-specific inhibitor, binds in the MerTK ATP pocket, with an IC50 of 4.4 nM, more selective over Axl, Tyro3 and Flt3. UNC2541 inhibits phosphorylated MerTK (pMerTK

Specifica

Nombre del producto químico o material UNC2541
CAS 1612782-86-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H34FN7O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (21.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C(C(NCCCC[C@@H]1N)=N2)=CN=C2NCCCCCCNC1=O)NCC3=CC=C(F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 471.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.57
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.