missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UNC13D/Munc 13-4 Antibody (2C7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18507353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18507353 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18507353

Marca: Novus Biologicals H00201294M05

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

UNC13D/Munc 13-4 Monoclonal antibody specifically detects UNC13D/Munc 13-4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UNC13D/Munc 13-4
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2C7
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_954712
Alias de gen FHL3, HLH3, HPLH3, MUNC13-4, Munc13-4protein unc-13 homolog D, unc-13 homolog D (C. elegans)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno UNC13D (NP_954712.1, 2 a.a. ∽ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ATLLSHPQQRPPFLRQAIKIRRRRVRDLQDPPPQMAPEIQPPSHHFSPEQRALLYEDALYTVLHRLGHPEPNHVTEASELLRYLQEAFHVEPEEHQQTL
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 201294
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.